Learn More
Agua con un 0,05% de ácido acético, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Código de producto. 15671410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15671410 2 L Frasco de vidrio 2 litros
1 options
Código de producto. 15671410 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 142872L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mezcla de solventes LabReady™, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, probado para UHPLC-MS
  • Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
  • Probado para idoneidad para UHPLC-MS
  • Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
  • Ruido inicial de MS extremadamente bajo
  • Reproducibilidad ejemplar entre lotes
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water With 0.05% Acetic Acid
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Cantidad 2 L
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02g/mol
Grado LC-MS Ultra CHROMASOLV