Learn More
Kartell SpA Vidrios de observación
Código de producto. 10356111
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
79 mm
100 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10356111 100 mm paquete de 10
10061071 60 mm paquete de 10
10746192 79 mm paquete de 10
10448842 120 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10356111 Proveedor Kartell SpA N.º de proveedor 0045500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    21.61€ / paquete de 10
    Ahorro 0.39€
    1% Descuento
En stock
Cristales de plástico muy estables con base moldeada
  • Polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Redondo
Desechables Reutilizables
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Estándar
Tipo Vidrios de observación
Diámetro (métrico) 100 mm