Learn More
Rogo Sampaic™ Vidrios de observación
Descripción
- Disponible en una gama de diámetros
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Vidrios de observación |
| Para utilizar con (aplicación) | Vaso de precipitados |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 500 °C |
| Diámetro (métrico) | 140 mm |