Learn More
Rogo Sampaic™ Placas de vidrio de observación con borde esmerilado, 70 mm
Código de producto. 11758094
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11758094 70 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11758094 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor KBN004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.25€
    11.44€ / paquete de 10
    Ahorro 0.81€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Vidrios de observación cóncavos fabricados con piezas de vidrio con bordes esmerilados.
Estos vidrios de observación Endo Glassware son cóncavos, fabricados con piezas de vidrio con bordes esmerilados.
Se pueden utilizar como:
  • Bandejas de pesaje
  • Para secar sólidos húmedos
  • Para la observación de pequeños invertebrados bajo un estereomicroscopio
  • Como recipientes en la cata de aceite
  • Como tapa para vasos de precipitados, matraces y otros recipientes
Especificaciones
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Para evaporar líquidos o pesar muestras
Diámetro (imperial) 2,78 in
Diámetro (métrico) 70 mm