Learn More
DWK Life Sciences Plato de vidrio de reloj, hecho de vidrio de cal sodada, borde fundido
Código de producto. 15211849 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15211849 90 mm paquete de 10
11786958 100 mm 10 PCS
10669891 250 mm cada uno
11776958 80 mm paquete de 10
11796958 125 mm paquete de 10
15271839 40 mm paquete de 10
15281839 50 mm paquete de 10
15676925 60 mm paquete de 10
15686925 70 mm paquete de 10
15221849 120 mm paquete de 10
15231849 150 mm paquete de 10
15241849 200 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15211849 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 233214307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.80€
    31.90€ / paquete de 10
    Ahorro 5.90€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La forma cóncava del plato de vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (por ejemplo, para pretratamientos) y cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
  • Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 90 mm