Learn More
BOLA Watch Dishes
Código de producto. 10328751
Change view
Click to view available options
:
11 mm height
Código de producto.
10328751 11 mm height
1 options
Código de producto. 10328751
Marca: BOLA A20003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Watch Dishes PTFE, turned
Convex shape
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Flat
Desechables Reusable
Esterilidad Non-sterile
Tipo Watch Glass
Diámetro (métrico) 100 mm