Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas para residuos
Código de producto. 30057394
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones: 450 x 800 x 975 cm (An. x Pr. x Al.)
Código de producto.
30057394 Dimensiones: 450 x 800 x 975 cm (An. x Pr. x Al.)
1 options
Código de producto. 30057394 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor WDS650525X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.25€
    1703.92€ / paquete de 1000
    Ahorro 191.33€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Una excelente opción para la retirada de desechos y residuos del laboratorio. Las bolsas de basura Bryson Packaging™ están fabricadas con polietileno.
  • Resistente para evitar fugas
  • Suministrado en paquetes de 100
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa de residuos