Descripción
- Fabricado con material HDPE de alta calidad y conductor de electricidad.
- Con cable de conexión a tierra para disipar la carga eléctrica
- Con protector contra salpicaduras y tamiz extraíble para una recarga segura
- Los conjuntos constan de embudos de bola o tapa para aplicaciones individuales
- Bidones de eliminación de 10 o 20 L con indicadores de nivel mecánicos
- Se puede combinar de manera opcional con la bandeja de recogida
Todos los recipientes y embudos están conectados a través de una rosca S60/61 y sus componentes están perfectamente acoplados entre sí.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Embudo con bola Arnold, V2.0, S60/61, conductor electrostático de PE-HD, con lanza (220 mm), protector contra salpicaduras, tamiz extraíble y cable de puesta a tierra (317621), recipiente de 10 l, S60/61, con flotador, conductor electrostático de HDPE |
| Material | HDPE, conductor electrostático |
| Tamaño de rosca | S60/61 |
| Tipo | juego 1 |