Learn More
Haleco™ Bolsas para eliminación de residuos
Código de producto. 12526239
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12526239 50 L paquete de 500
12536239 100 L paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12526239 Proveedor Haleco™ N.º de proveedor SACG50ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.90€
    81.55€ / paquete de 500
    Ahorro 11.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Color Gris
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Multiuso
Material LDPE
Peso (métrico) 2,5 kg
Tipo de producto Bolsa de basura
Capacidad (métrico) 50 L
Longitud (métrico) 870 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Grosor (métrico) 140 μm