Learn More
ratiolab™ Bolsa para eliminación de residuos
Código de producto. 16357631
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Capacidad (métrico):
6 L
32 L
Intervalo de temperatura (métrico):
121 °C
134 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
16357631 800 x 600 mm 32 L 134 °C paquete de 500
15432344 500 x 300 mm 6 L 121 °C paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16357631 Proveedor ratiolab™ N.º de proveedor 7001205
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas para la eliminación de residuos fabricadas con una película de polipropileno muy resistente y con una costura ancha en la parte inferior.
  • Esterilizable en autoclave durante 20 min.
  • Al esterilizar en autoclave, la bolsa no debe estar completamente cerrada.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos contaminados Labware
Material Polipropileno
Cantidad 500 bolsas/caja
Intervalo de temperatura (métrico) 134 °C
Dimensiones (L x An) 800 x 600 mm
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos
Capacidad (métrico) 32 L
Grosor (métrico) 50 μm