Learn More
Mezcla de disolventes residuales de Washington 762 10000 μg/mL en N,N-Dimetilacetamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311814 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30311814 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000762DAC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 106-97-8, 74-98-6
Cantidad 5 x 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz N,N-dimetilacetamida