Learn More
Robu Washing-Bottle lower part 350ml, Por. 0
Marca:  Robu 37360
Washing-Bottle lower part 350ml, Por. 0
Código de producto. 10143881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    129.30€ / paquete de 1
    Ahorro 1.70€
    1% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-06-2026