Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de lavado
Código de producto. 11982542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11982542 4/paq. paquete de 4
1 options
Código de producto. 11982542 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740479
En stock
Placas de 96 pocillos para facilitar el secado de las tiras/placas de unión NucleoSpin 8/96 y para reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada.
  • Reduce al mínimo el riesgo de contaminación cruzada
  • Para un secado fácil
  • Conservar entre 18 y 25 °C.
Especificaciones
Descripción Conservar entre 18 y 25 °C.
Cantidad 4/paq.
Para utilizar con (equipo) Placas de 96 pocillos