missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Tampón de lavado BW

Código de producto. 15839137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15839137 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15839137 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740922.500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tampón de lavado BW para utilizar con los kits de sangre NucleoSpin, NucleoSpin Blood L/XL o NucleoSpin Tissue.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Wash Buffer BW
CAS 50-01-1
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN
Para utilizar con (equipo) Compatible NucleoSpin™ kits (DNA/8 Trace, 8/96/Dx Blood, DNA FFPE)
pH 7.0 to 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Formulación Guanidine hydrochloride; 2-Propanol; Water
Olor Alcoholic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer BW
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, 2-propanol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.