Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer B for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Descripción
Este tampón de lavado B se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™: Los modelos con n.º Núm. 61006, 61011, 61012 y 61021. Está disponible por separado para aplicaciones que requieren más tampones de lavado B del que se proporciona en el kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 60 ml, almacenar (de 2 °C a 8 °C) |
| Tipo de empaquetado | Kit |
| Tipo de producto | Tampón de lavado B |
| Línea de productos | Dynabeads |
| Cantidad | 1 x 60 ml |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |