Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer A for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Este tampón de lavado A se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™.
Marca: Invitrogen™ A33565
157.70 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10200kg
Descripción
Este tampón de lavado A se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™: Los modelos con n.º 61011, 61012 y 61021. Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más tampones de lavado A de los que se proporcionan en el kit.
Especificaciones
1 x 60 ml, almacenar (a 2 °C-8 °C) | |
Dynabeads™ | |
1 x 60 ml | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.