Learn More
Heathrow Scientific Frascos lavadores etiquetados de seguridad, autoventilación, boca ancha, 500 ml
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
El frasco lavador tiene información de seguridad clara e informativa y es específica para el producto contenido e incluye lo siguiente — el número del servicio de informes de productos químicos (Chemical Abstract Service, CAS), los códigos y símbolos de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA), el símbolo de equipo de protección (Protective Equipment Symbol, PES), información de los órganos afectados y los códigos de peligro. El tapón y el tubo están moldeados en una sola pieza para hacerlos a prueba de fugas. El cuello y la punta en ángulo proporcionan un flujo uniforme de líquido y la punta se puede cortar si es necesario para aumentar el flujo.
- La boca ancha del frasco facilita el llenado
- Ventilación no metálica que evita el riesgo de fugas de disolvente
- El frasco está hecho de LDPE
- El frasco solo debe usarse con productos químicos que sean seguros y compatibles con LDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | Frasco lavador con etiqueta de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos químicos |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | 6/Paq. |
| Envase | Caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |