Learn More
Brady™ Bradylink™ Postes y cadenas de advertencia
Código de producto. 11741955 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11741955 Amarillo cada uno
11731955 Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11741955 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 092118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    185.93€ / paquete de 1
    Ahorro 4.07€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Bradylink™ Los postes de advertencia están hechos de poliestireno y polietileno de colores y son una alternativa decorativa a los postes de metal.
  • Los postes no son conductores, por lo que pueden usarse de forma segura en áreas con peligro eléctrico.
  • A diferencia de los postes de metal, Bradylink™ Los postes de advertencia no se oxidan.
  • La base hueca se puede rellenar con arena para una aplicación más estable.
  • El gancho en forma de C grande sostiene la cadena en su lugar en postes grandes y se puede usar abierto o cerrado para mayor seguridad.
  • Bases y tapas incluidas.
Especificaciones
Tipo de producto Poste de advertencia y cadena
Alternate Part Number POSTE DE ADVERTENCIA BRADYLINK AMARILLO SÓLIDO - 1 UNIDAD
Color Amarillo
Material Polietileno
Descripción Bradylink Publicaciones de advertencia
Diámetro (imperial) 3 in
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Altura (imperial) 41 in
Altura (métrico) 1040 mm
Incluye Bases y partes superiores
Cantidad 1 unidad