Learn More
SpotSee WarmMark™ Duo Ascending Time-Temperature Indicator
Código de producto. 17814086
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a 34 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17814086
Marca: SpotSee WD 1034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
WarmMark™ Duo monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
  • Dual Threshold Time/Temperature indicator
  • Field-armable with pull tab
  • Cost-effective temperature monitor
Especificaciones
Certificaciones/conformidad REACH
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring
Altura (imperial) 0.06 in.
Altura (métrico) 1.5 mm
Longitud (métrico) 98 mm
Material Acrylic Adhesive
Anchura (imperial) 0,75 in
Longitud (imperial) 3.88 in.
Descripción Ascending time-temperature indicator
Temperatura máx. (imperial) 93°F
Temperatura máxima 34°C
Temperatura mín. (imperial) -22°F
Temperatura mín. (métrico) -30°C
Intervalo de temperatura (imperial) -22 °F to 93 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a 34 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Used in transport and storage of temperature sensitive products
Exactitud ± 1°C
Subdivisión 3 days, 8 days, 14 days / 30 minutes
Pantalla Chemical Color Change
Anchura (métrico) 19 mm