Learn More
SpotSee WarmMark™ Indicador de tiempo y temperatura ascendente
Descripción
- Indicador de tiempo/temperatura rentable
- Monitorizar el tiempo por encima de 26 °C
- Indicar si se excedió la temperatura durante 48 horas
- Ventanilla única
- Se puede armar en campo con lengüeta de tiro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | REACH |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 46 x 19 x 1.5 mm |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Monitoreo de la cadena de frío en la industria farmacéutica y de ciencias biológicas |
| Altura (métrico) | 1.5 mm |
| Incluye | Instrucciones de uso, certificado de conformidad |
| Longitud (métrico) | 46 mm |
| Material | Papel, Adhesivo acrílico |
| Tipo de producto | Indicador de tiempo-temperatura ascendente |
| Descripción | Indicar si se excedió la temperatura durante 48 horas |
| Mostrar más |