Learn More
SpotSee WarmMark™ Indicador de tiempo y temperatura ascendente
Código de producto. 17844076
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a -18 °C
De -30 °C a 10 °C
De -30 °C a 20 °C
De -30 °C a 25 °C
De -30 °C a 37 °C
De -30 °C a 5 °C
De -30 °C a 8 °C
Subdivisión:
1 hora, 3 horas, 12 horas
1/2 hora, 2 horas, 8 horas
12 horas
2 horas, 12 horas, 48 horas
8 horas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tamaño de la unidad
17844076 De -30 °C a 20 °C 2 horas, 12 horas, 48 horas paquete de 100
17834076 De -30 °C a 10 °C 2 horas, 12 horas, 48 horas paquete de 100
17824086 De -30 °C a -18 °C 1 hora, 3 horas, 12 horas paquete de 100
17844086 De -30 °C a 25 °C 1/2 hora, 2 horas, 8 horas paquete de 100
17854076 De -30 °C a 25 °C 8 horas paquete de 100
17864076 De -30 °C a 37 °C 1/2 hora, 2 horas, 8 horas paquete de 100
17884076 De -30 °C a 5 °C 1/2 hora, 2 horas, 8 horas paquete de 100
17874076 De -30 °C a 8 °C 12 horas paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17844076 Proveedor SpotSee N.º de proveedor WM 20/68
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    158.59€ / paquete de 100
    Ahorro 24.41€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
WarmMark™ Monitorea las temperaturas durante el envío y el almacenamiento, indicando si las mercancías experimentan condiciones inaceptables. Estos indicadores de temperatura confiables proporcionan evidencia visual de la exposición a niveles de temperatura inaceptables.
  • Indicador de tiempo/temperatura rentable
  • Monitorizar el tiempo por encima de 10 °C
  • Indicar si se excedió la temperatura por hasta 48 horas
  • Tres ventanas de tiempo: breve, moderada y prolongada
  • Se puede armar en campo con lengüeta de tiro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad REACH
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 46 x 19 x 1.5 mm
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Monitoreo de la cadena de frío en la industria farmacéutica y de ciencias biológicas
Altura (imperial) 0,06 in
Altura (métrico) 1.5 mm
Incluye Instrucciones de uso Certificado de conformidad
Longitud (métrico) 46 mm
Material Papel
Anchura (imperial) 0,75 in
Longitud (imperial) 1,81 in
Descripción Indicador de tiempo-temperatura ascendente
Temperatura máx. (imperial) 68 °F
Temperatura máxima 20 °C
Temperatura mín. (imperial) -22°F
Temperatura mín. (métrico) -30 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -22 °F a 68 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a 20 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Se utiliza en el transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura.
Exactitud ±1 °C
Subdivisión 2 horas, 12 horas, 48 horas
Pantalla Cambio de color químico
Anchura (métrico) 19 mm