Learn More
Waring™ Speed Blender
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 1.8 A |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 1.8A |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Cantidad de embalaje | 1 Ea. |
| Tipo de producto | Speed Blender |
| Frecuencia | 50/60 Hz |