Learn More
Waring™ Recipiente de vidrio
Código de producto. 12899385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
12899385 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12899385 Proveedor Waring™ N.º de proveedor 21/500204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.93€
    181.62€ / paquete de 1
    Ahorro 31.31€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Forma de trébol para una mezcla perfecta.
Licuadoras de múltiples velocidades, con opción de recipientes de vidrio o acero inoxidable, y la exclusiva forma de trébol para una acción de licuado perfecta. Las licuadoras Waring están diseñadas para un uso frecuente.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio
Cantidad de embalaje 1 unidad