Learn More
Warfarina, Lipomed
Código de producto. 30460215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460215 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460215 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMWAR192210
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Warfarina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Warfarin
CAS 81-81-2
Nombres de analitos o componentes Warfarin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 O4
Sinónimo 2 H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromen-2-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 308.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1049 g/mol