Learn More
Warfarina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30459718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459718 4 x 25 mg -
17970586 100 mg 100 miligramos
17971706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459718 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0732.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Warfarina EP Impureza C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalacetone
CAS 1896-62-4
Nombres de analitos o componentes Benzalacetone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzalacetone), (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, Warfarin Sodium Imp. C (EP), Benzalacetone, Warfarin Sodium Impurity C, Warfarin Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 146.19
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732 g/mol