Learn More
Warfarina EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Impureza C de Warfarina EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzalacetone |
| CAS | 1896-62-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzalacetone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H10 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzalacetone), (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, Warfarin Sodium Imp. C (EP), Benzalacetone, Warfarin Sodium Impurity C, Warfarin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+ |
| SMILES | CC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona |
| Mostrar más |