Learn More
Warfarina EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30462816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462816 4 x 25 mg -
30050796 25 mg 25 miligramos
17923136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462816 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0732.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Warfarina EP Impureza B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxycoumarin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-hidroxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 162.14
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,0317 g/mol