Learn More
Warfarina, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30459571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459571 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459571 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMWAR19221LA
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Warfarina, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Warfarin
CAS 81-81-2
Nombres de analitos o componentes Warfarin
Fórmula molecular C19 H16 O4
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 2 H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromen-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 308.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1049 g/mol