Learn More
Warfarina 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30461444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461444 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461444 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0638.0011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Warfarin
CAS 81-81-2
Nombres de analitos o componentes Warfarin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one, Athrombine-K, Brumolin, Circuvit, Co-Rax, Compound 42, Coumafen, Coumafene, Coumaphen, Coumefene, Dethmor, Kumader, Kumadu, Kumatox, Martefarin, NSC 59813, Ratron, Ratron G, Rodafarin, Rodafarin C, Rodex, Temus W, Vampirinip II, Vampirinip III, W.A.R.F. 42, WARF compound 42, Warf 5, Warfarin, Warfarin acid, Zoocoumarin, rac-Warfarin, Coumarin, 3-(alpha-acetonylbenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), (+/-)-Warfarin, (+/-)-Warfarin-alcohol, 3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenyl-beta-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, DL-3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromen-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 308.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1049 g/mol