Learn More
Walrycin B, MedChemExpress
Código de producto. 16453507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453507 50 mg 50 miligramos
16419967 5 mg 5 miligramos
16407488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16453507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18219
MedChemExpress Walrycin B is a novel antibacterial compound specifically targeting the essential WalR response regulator.
Walrycin B is a novel antibacterial compound specifically targeting the essential WalR response regulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Walrycin B
Forma física Solid
CAS 878419-78-4
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10F3N5O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 11.5 mg/mL (34.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN(C)C1=N3)N(C)C3=O
Peso molecular (g/mol) 337.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.26
Porcentaje de pureza 97.01%