Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de montaje en pared
Código de producto. 10731002 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
33
77
Altura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Anchura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10731002 33 400 mm 400 mm cada uno
10662921 77 500 mm 500 mm cada uno
10159210 77 600 mm 600 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731002 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96401040
En stock
Diseñado con varillas de polipropileno estables colocadas individualmente. Las gradillas de drenaje de pared Buerkle™ pueden configurarse para adaptarse a aparatos más grandes o más pequeños.
Una gradilla para drenaje montada en pared, incluido un conjunto de montaje en pared (tornillos y pasadores). De forma opcional, se dispone de un canal de drenaje extraíble, con una conexión para un tubo de drenaje que puede descargar directamente en un recipiente de lavado de laboratorio.
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de polipropileno
  • Incluye llave para las varillas
  • Tres longitudes de varilla diferentes para adaptarse a diferentes aparatos
  • A prueba de rotura.
  • Las varillas encajan en su lugar haciendo clic para una colocación segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Azul/blanco
Admite Labware
Material PVC, polipropileno, Polypropylene
Posiciones 33
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Secado higiénico de aparatos
Tamaño 400 x 400 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Longitud (imperial) 15.75 in.
Anchura (imperial) 15,74 in
Altura (imperial) 15,7 in
Incluye Llave, conjunto de pasadores y tornillos de montaje en pared, caja para varillas, cinco varillas de 60 mm, 26 varillas de 100 mm, dos varillas de 150 mm
Tipo de producto Sin canal de drenaje
Estantes None
Altura (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 400 mm