Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de montaje en pared
Código de producto. 10662921 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
33
77
Tipo de producto:
Con canal de drenaje
Sin canal de drenaje
Altura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Anchura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tipo de producto Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10662921 77 Con canal de drenaje 500 mm 500 mm cada uno
10731002 33 Sin canal de drenaje 400 mm 400 mm cada uno
10159210 77 Sin canal de drenaje 600 mm 600 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662921 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96402050
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con varillas de polipropileno estables colocadas individualmente. Las gradillas de drenaje de pared Buerkle™ pueden configurarse para adaptarse a aparatos más grandes o más pequeños.
Una gradilla para drenaje montada en pared, incluido un conjunto de montaje en pared (tornillos y pasadores). De forma opcional, se dispone de un canal de drenaje extraíble, con una conexión para un tubo de drenaje que puede descargar directamente en un recipiente de lavado de laboratorio.
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de polipropileno
  • Incluye llave para las varillas
  • Tres longitudes de varilla diferentes para adaptarse a diferentes aparatos
  • A prueba de rotura.
  • Las varillas encajan en su lugar haciendo clic para una colocación segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Gradilla de drenaje de PVC, varillas de polipropileno
Posiciones 77
Anchura (imperial) 19,68 in
Altura (imperial) 19,68 in
Incluye Llave, conjunto de pasadores y tornillos de montaje en pared, canal de drenaje extraíble, conexión para un tubo de drenaje, caja para varillas, varillas de 10 x 60 mm, varillas de 39 x 100 mm, varillas de 4 x 150 mm
Tipo de producto Con canal de drenaje
Altura (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 500 mm