Descripción
Para accu-jet™ S:
- Pieza n.° 26539: Soporte de pared de plástico
- Pieza n.° 26606: Universal AC Adaptador, 100-240 V / 50-60 Hz
- Pieza n.° 26547: Cinta Snape
Para accu-jet™ pro:
- Pieza n.° 26540: Soporte de pared de plástico
Para accu-jet™ Arena accu-jet™ S:
- Número de pieza: 26630: Batería NiMH
- N.º de pieza 26508: Adaptador de silicona, con válvula antirretorno, 54 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Soporte de pared para accu-jet S |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | accu-jet S |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | Variable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Soporte de pared |
| Para utilizar con (equipo) | accu-jet S |
| Mostrar más |