Description
- Ahorre espacio en áreas estrechas con nuestro práctico dispensador de pared.
- Reducir el mantenimiento - el Tork El dispensador de pared tiene una gran capacidad y se puede rellenar fácilmente.
- Aumente la productividad en el lugar de trabajo con el diseño de fácil carga de este dispensador.
- Ofrezca a los usuarios una experiencia sin complicaciones: nuestro dispensador es fácil de operar con una sola mano.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Dispensador de toallitas de pared |
| Color | Rojo, humo |
| Alternate Part Number | 7322540430912 |
| Longitud (métrico) | 64.6 cm |
| Anchura (métrico) | 27.4 cm |
| Altura (métrico) | 46.3 cm |
| Admite | Toallas |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Show More |