Learn More
Brannan™ Termómetro de máximo y mínimo relleno de alcohol
Código de producto. 13029212
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13029212 De -30 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13029212 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 63/096/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mide temperaturas máximas y mínimas con relleno de alcohol no tóxico. El termómetro de temperaturas máximas y mínimas relleno de alcohol Brannan™ se puede montar en pared y se restablece con solo pulsar un botón.
Mide temperaturas máximas y mínimas con relleno de alcohol no tóxico.
  • Montaje en pared en caja de plástico
  • 205 mm de longitud.
  • Reinicio con un botón pulsador.
Especificaciones
Longitud (métrico) 205 mm
Relleno del termómetro Alcohol no tóxico
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) − 30 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +50 °C