Learn More
Fistreem International™ Soporte de montaje en pared
Código de producto. 12894072
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
390 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12894072 390 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12894072 Proveedor Fistreem International™ N.º de proveedor DCF738502Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    136.45€ / paquete de 1
    Ahorro 16.55€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Tipo Soporte para montaje en pared
Para utilizar con (equipo) Puri-Fi Gama desechable de desionizadores
Incluye Accesorios de tubería, válvula de flujo
Intervalo de presión 500 kPa
Altura (métrico) 390 mm