Learn More
Hughes Ducha facial y ocular montada en pared con recipiente abierto
Código de producto. 17712338
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
17712338 Pared cada uno
1 options
Código de producto. 17712338 Proveedor Hughes N.º de proveedor HEWD0085SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.56€
    326.13€ / paquete de 1
    Ahorro 284.43€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Unidad de lavado ocular/facial de emergencia montada en pared con recipiente abierto de acero inoxidable.
  • Un recipiente de acero inoxidable abierto para el lavado ocular/facial de emergencia montado en pared con boquillas pulverizadoras dobles protegidas por cubiertas de polvo que se retiran tras la activación a través del pulsador
  • La válvula reguladora del flujo garantiza un flujo de agua óptimo
  • Los difusores de lavado ocular están equipados con filtros de malla fina y controladores de flujo individuales diseñados para proporcionar un flujo suave de agua aireada a 12 litros por minuto según la norma ANSI
  • Esta unidad está diseñada para su uso en interiores, pero se puede ubicar al aire libre donde no haya riesgo de sobrecalentamiento o congelación
Especificaciones
Fondo (métrico) 30 cm
Material Acero inoxidable
Mounting Pared
Tipo de producto Ducha de emergencia
Anchura (métrico) 38 cm