Learn More
Hughes Unidad de lavado ocular/facial de emergencia montado en pared con recipiente cerrado
Código de producto. 17762338
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
17762338 Pared cada uno
1 options
Código de producto. 17762338 Proveedor Hughes N.º de proveedor HEWS0045GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.01€
    364.59€ / paquete de 1
    Ahorro 193.42€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Unidad de lavado ocular/facial de emergencia con agua corriente montada en pared con un recipiente de ABS cerrado.
  • Unidad de lavado ocular/facial de emergencia montada en pared con tapa integral para proteger el recipiente y los difusores contra polvo y residuos
  • Esta unidad de lavado ocular/facial de conformidad con la norma ANSI está diseñada para ser rápida y fácil de manejar con difusores aireados de alto caudal para un lavado mejorado
Especificaciones
Color Verde, blanco
Altura (métrico) 36 cm
Mounting Pared
Anchura (métrico) 32 cm