Learn More
Asecos™ Unidad de extracción de montaje en pared con monitorización del aire
Código de producto. 13453887 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armarios de almacenamiento de seguridad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13453887 Armarios de almacenamiento de seguridad cada uno
1 options
Código de producto. 13453887 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 18568
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para la ventilación técnica segura y aprobada de armarios de almacenamiento de seguridad para un cambio de aire de hasta 120 veces.
  • Listo para conectar, instalación sencilla y rápida
  • Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
  • Ruido muy bajo, ideal para instalación directa en el lugar de trabajo
  • Con cable de conexión, cable de alimentación, materiales de instalación
  • Accesorio de conexión 75 NW
  • Detector de fugas de presión integrado
  • El LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo se ilumina
Especificaciones
Fondo (métrico) 400 mm
Para utilizar con (aplicación) Ventilación, monitorización del aire
Para utilizar con (equipo) Armarios de almacenamiento de seguridad
Altura (métrico) 200 mm
Incluye Cable de conexión, cable de alimentación, materiales de instalación
Anchura (métrico) 200 mm
Tipo de producto Unidad de extracción