Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios de montaje en pared
Código de producto. 11798373
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
6 cm
9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11798373 9 cm cada uno
11788373 6 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11798373 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 719 01 02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.44€
    42.78€ / paquete de 1
    Ahorro 32.66€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Fondo (métrico) 20 cm
Longitud (métrico) 26 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios de montaje en pared
Color Blanco
Incluye 2 cintas de gas de 3 m x 7 cm, 2 vendas extensibles de 3 m x 7 cm, 3 inyecciones anticompresión, 10 apósitos estériles de 20 x 20, Doigtier, guía de primeros auxilios, 6 grapas, tijeras, par de guantes de vinilo, venda de presión estéril de 2,5 m x 10 cm,
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 9 cm