Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios de montaje en pared
Código de producto. 11788373
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
6 cm
9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11788373 6 cm cada uno
11798373 9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11788373 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 716 01 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    22.08€ / paquete de 1
    Ahorro 16.77€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Especificaciones
Fondo (métrico) 13 cm
Longitud (métrico) 18 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios de montaje en pared
Color Blanco
Incluye 1 cinta de gas de 3 m x 7 cm, 1 venda extensible de 3 m x 7 cm, 4 apósitos alcohólicos, 2 inyecciones anticompresión, 2 apósitos contra picaduras de mosquito, 5 apósitos estériles de 20 x 20, guía de primeros auxilios, 4 grapas, tijeras, par de guantes de
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 6 cm