Learn More
Ekastu Safety™ Armario de pared para botella lavaojos con tapa transparente
Código de producto. 10121151
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Pared
Incluye:
Capacidad para un frasco de lavado ocular, tapa transparente
Código de producto. Mounting Incluye
10121151 Pared Capacidad para un frasco de lavado ocular, tapa transparente
1 options
Código de producto. 10121151 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 277951
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Proporciona acceso inmediato a los frascos lavaojos cuando se colocan en áreas importantes. EKASTU Safety™ El armario de pared para botella lavaojos con tapa transparente se monta fácilmente y tiene capacidad para una botella lavaojos.
  • Disponibilidad inmediata de frascos lavaojos en lugares importantes
  • Proteja los frascos lavaojos de posibles fallas
  • Tapa transparente de apertura rápida
  • Muy robusto y duradero.
  • Fácil montaje en pared
  • Para una botella de lavado de ojos
Especificaciones
Incluye Capacidad para un frasco de lavado ocular, tapa transparente
Mounting Pared
Tipo de producto Caja