Learn More
Beschreibung
- Chaleco
- Material: 97% poliéster, 3% elastano aprox. 300 g/m²
- El moderno y deportivo chaleco de softshell se caracteriza por su máxima transpirabilidad y resistencia al viento simultáneamente.
- Chaleco ideal para actividades intensas en entornos fríos.
- Material estirable en 4 direcciones para un ajuste óptimo y un bienestar permanente
- Los bolsillos en las costuras ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, parte posterior extendida para mayor seguridad en la zona de los riñones, ideal como segunda capa o como compensación de una chaqueta, apto para el lavado industrial
- Estándar Öko-Tex 100
- Tallas: 40/42 - 64/66
- Instrucciones de cuidado: (estado 19.09.2011) Lavable a 30 °C (lavado suave), no se puede usar cloro, no se puede planchar, no se puede limpiar en seco, se puede secar en secadora. I punto, apto para lavado industrial
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de producto | Chaleco resistente al frío |
| Color | Azul |
| Tamaño | XXXL |
| Grosor (métrico) | 245 g/m² |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?