Learn More
Uvex™ Chaleco 7427-Azul marino medianoche
Código de producto. 17207071 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Extra grande
XXL
XXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17207071 5X-Grande cada uno
17217071 XXXXXXL cada uno
17247061 XS cada uno
17257061 Pequeño cada uno
17267061 Mediano cada uno
17277061 Extra grande cada uno
17287061 XXL cada uno
17297061 XXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17207071 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8970816
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
  • Chaleco
  • Material: 97% poliéster, 3% elastano aprox. 300 g/m²
  • El moderno y deportivo chaleco de softshell se caracteriza por su máxima transpirabilidad y resistencia al viento simultáneamente.
  • Chaleco ideal para actividades intensas en entornos fríos.
  • Material estirable en 4 direcciones para un ajuste óptimo y un bienestar permanente
  • Los bolsillos en las costuras ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, parte posterior extendida para mayor seguridad en la zona de los riñones, ideal como segunda capa o como compensación de una chaqueta, apto para el lavado industrial
  • Estándar Öko-Tex 100
  • Tallas: 40/42 - 64/66
  • Instrucciones de cuidado: (estado 19.09.2011) Lavable a 30 °C (lavado suave), no se puede usar cloro, no se puede planchar, no se puede limpiar en seco, se puede secar en secadora. I punto, apto para lavado industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de producto Chaleco resistente al frío
Color Azul
Tamaño 5X-Grande
Grosor (métrico) 245 g/m²