Descripción
- Chaleco
- Material: 97% poliéster, 3% elastano aprox. 300 g/m²
- El moderno y deportivo chaleco de softshell se caracteriza por su máxima transpirabilidad y resistencia al viento simultáneamente.
- Chaleco ideal para actividades intensas en entornos fríos.
- Material estirable en 4 direcciones para un ajuste óptimo y un bienestar permanente, los bolsillos en las costuras ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, parte posterior extendida para mayor seguridad en la zona de los riñones, ideal como segunda capa o como compensación de una chaqueta, apto para el lavado industrial
- Estándar Öko-Tex 100
- Tallas: 40/42 - 64/66
- Instrucciones de cuidado: (estado 19.09.2011) Lavable a 30 °C (lavado suave), no se puede usar cloro, no se puede planchar, no se puede limpiar en seco, se puede secar en secadora. I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de producto | Chaleco resistente al frío |
| Color | Gris |
| Tamaño | XXL |
| Grosor (métrico) | 245 g/m² |