Learn More
Uvex™ Chaleco 7427-Grafito
Código de producto. 17227071 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17227071 XS cada uno
17237071 Pequeño cada uno
17247071 Mediano cada uno
17257071 Grande cada uno
17267071 Extra grande cada uno
17277071 XXL cada uno
17287071 XXXL cada uno
17297071 XXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17227071 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8970908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.05€
    81.20€ / paquete de 1
    Ahorro 5.85€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La uvex colección suXXeed lo tiene todo a la perfección: funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, contrastes de color emocionantes, combinaciones de materiales inusuales y un corte que encaja a la perfección. Se puede llevar tanto en entornos industriales como de procesamiento de metales, así como para el ocio.
  • Chaleco
  • Material: 97% poliéster, 3% elastano aprox. 300 g/m²
  • El moderno y deportivo chaleco de softshell se caracteriza por su máxima transpirabilidad y resistencia al viento simultáneamente.
  • Chaleco ideal para actividades intensas en entornos fríos.
  • Material estirable en 4 direcciones para un ajuste óptimo y un bienestar permanente, los bolsillos en las costuras ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, parte posterior extendida para mayor seguridad en la zona de los riñones, ideal como segunda capa o como compensación de una chaqueta, apto para el lavado industrial
  • Estándar Öko-Tex 100
  • Tallas: 40/42 - 64/66
  • Instrucciones de cuidado: (estado 19.09.2011) Lavable a 30 °C (lavado suave), no se puede usar cloro, no se puede planchar, no se puede limpiar en seco, se puede secar en secadora. I punto, apto para lavado industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de producto Chaleco resistente al frío
Color Gris
Tamaño XS
Grosor (métrico) 245 g/m²