Learn More
Heinz Herenz Aplicador de madera WA5 con un solo hisopo de algodón y una sola punta
Descripción
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
- Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
- Cada uno disponible en varias longitudes.
- Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
- Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
- Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
- Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
- Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
- Sólo apto para un solo uso.
- Uso exclusivo por parte de personal médico
- Este tamaño de aplicador: Un hisopo de algodón mide 5 x 25 a 30 mm y un palito de madera mide 200 x 3 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | No estéril |
| Applicator Material | Wooden |
| Material del mango | Madera |
| Tipo de producto | Bastoncillo de algodón, Applicator |
| Material de la punta | Algodón |
| Tipo de punta | De un solo terminal |
| Diámetro de la punta (métrico) | 5mm |
| Longitud (métrico) | 35mm |
| Cantidad | 100Bag |