Learn More
Heinz Herenz Aplicador de madera WA2 con un solo hisopo de algodón y una sola punta
Código de producto. 16328237
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de punta:
De un solo terminal
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Tipo de punta Tamaño de la unidad
16328237 De un solo terminal paquete de 500
1 options
Código de producto. 16328237 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1030818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.28€
    34.04€ / paquete de 500
    Ahorro 19.24€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Aplicador de madera WA2 con un solo bastoncillo de algodón.
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
  • Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
  • Cada uno disponible en varias longitudes.
  • Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
  • Diámetro de las cabezas: pequeñas, medianas o grandes
  • Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
  • Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
  • Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Uso exclusivo por parte de personal médico
  • Este tamaño de aplicador: Un bastoncillo de algodón mide 10 x 35 mm y el palito de madera mide 200 x 3 mm.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Material del mango Madera
Tipo de producto Bastoncillo de algodón
Material de la punta Algodón
Tipo de punta De un solo terminal