Learn More
Cole Parmer Cepillo de tamiz de latón redondo
Código de producto. 11719939 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11719939 6 in cada uno
1 options
Código de producto. 11719939 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 5998697
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Con cerdas; mango de madera natural; adecuado para tamices de malla fina y media (100 y más gruesa); L x D.E.:6 x 2 pulg; longitud de la cerda de 1,5 pulg.
Cepillo, tamiz; W.S.Tyler; latón; con cerdas; mango de madera natural; adecuado para tamices de malla fina y media (100 y más gruesa); 6 pulg. de L x 2 pulg de diám.; longitud de la cerda 1,5 pulg.
  • Cepillo de tamiz de cerdas de latón con mango de madera natural
  • Longitud de la cerda es de 1,5 pulg.
  • Mide 6 pulg de longitud x 2 pulg de diám.
  • Adecuado para tamices con malla 100 o más gruesa
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de tamiz
Material Latón, madera
Diámetro (imperial) 2 in
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (imperial) interior 1,5 in
Longitud (métrico) 15,25 cm
Tamaño 6 l x 2 pulg de diám.