Descripción
- Selección y aplicaciones:
- Dispersión de muestras fibrosas, filamentosas o sólidas (por ejemplo, trozos de carne)
- Todas las aplicaciones de dispersión estándar similares al agregado EC
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 14 m/s |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 3 a 250 ml |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 154 mm |
| Tipo inferior | Diseño en W |
| Modelo | PT-DA 12/2WEC-F15 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |